Merck
542636
Sigma-Aldrich
Methyl-2,6-difluorbenzoat
97%
Größe auswählen
25 G
48,02 €
48,02 €
Listenpreis68,60 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
48,02 €
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
48,02 €
Listenpreis68,60 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
Dichte
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChIKey
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 2,6-difluorobenzoate is a fluorinated aromatic ester. It can be synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid via esterification with methanol.[1]
Anwendung
Methyl 2,6-difluorobenzoate may be used in the synthesis of 9-hydroxy-13-(2,6-difluorophenyl)-3H-dibenzo[b,i]xanthen-3-one[2] and 2,6-difluorobenzohydroxamic acid.[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)