Merck
444073
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)succinimid
95%
Größe auswählen
5 G
41,80 €
41,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
41,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
41,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
Verunreinigungen
3% xylene
bp
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
imide
SMILES String
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
InChIKey
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new synthesis and crystal structure of n-(2-hydroxyethyl) succinimide.
Pitkanen M, et al.
Tetrahedron, 44(1), 261-265 (1988)