Merck
538434
Sigma-Aldrich
6-Fluor-2-methylbenzoxazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChIKey
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May darken in storage
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)