Merck
537195
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-fluornaphthalin
97%
Größe auswählen
5 G
95,10 €
95,10 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
95,10 €
About This Item
Lineare Formel:
FC10H6Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
95,10 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChIKey
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)