Merck
535451
Sigma-Aldrich
8-Methoxy-2-tetralon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
48-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cccc2CCC(=O)Cc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-5-6-9(12)7-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
InChIKey
BTYBORAHYUCUMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)