Merck
535281
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-Aminomethyl)-3-(aminomethyl)benzol
97%
Größe auswählen
5 G
229,00 €
229,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
229,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
229,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)