Wichtige Dokumente
523380
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
97%
Synonym(e):
4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde, 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, p-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,10H,1-3H3
InChIKey
UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)