Merck
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serinbenzylester
97%
Synonym(e):
N-Cbz-L-serin-benzylester
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
InChIKey
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)