Merck
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenylisocyanat
97%
Synonym(e):
2′-Benzylphenylisocyanat, 2′-Isocyanatodiphenylmethan
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)