Merck
530638
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran-3-carbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
Cc1cc(C(Cl)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3
InChIKey
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)