Wichtige Dokumente
530182
2-Chlormandelsäure
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
hydroxyl
SMILES String
OC(C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
InChIKey
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?