Wichtige Dokumente
529656
Quecksilber(II)-perchlorat Hydrat
99.998% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.998% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
SMILES String
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?