Merck
528234
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCOc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChIKey
PDYCXUZHSKLETQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Ethoxybenzyl alcohol can be obtained from m-anisaldehyde.[1] It undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and ether to afford 3-ethoxybenzyl alcohol.[2]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ward OP.
Bioprocessing, 161-161 (2012)
Flowers JL, et al.
Cracking the MCAT with CD-ROM, 868-868 (2004)