Merck
524387
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-phenylthio-β-D-glucopyranose
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −14°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C20H24O9S/c1-11(21)25-10-16-17(26-12(2)22)18(27-13(3)23)19(28-14(4)24)20(29-16)30-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1
InChIKey
JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)