522449
α,4-Dimethylphenylessigsäure
97%
Synonym(e):
2-(4-Methylphenyl)-propansäure, p-Methyl-hydratropasäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... IL8RA(3577)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?