Merck
521248
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
77-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChIKey
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS