Merck
519146
Sigma-Aldrich
Zinkmolybdat
≥99.9% trace metals basis
Größe auswählen
10 G
127,40 €
127,40 €
Listenpreis182,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
127,40 €
About This Item
Lineare Formel:
ZnMoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
127,40 €
Listenpreis182,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChIKey
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)