Merck
517976
Sigma-Aldrich
Amberjet® 4200
chloride form, beads
Synonym(e):
Poly(styrol-co-divinylbenzol), quaternäre Amin-Funktion, Chlorid-Form
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
beads
Quervernetzung
1 % cross-linked
Spezifische Aktivität
3.5-4.5 mmol Cl-/g
Parameter
60 °C Cl- form max. temp.
Verunreinigungen
50-60%
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium functional group
Partikelgröße
600-800 μm
Kapazität
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
SMILES String
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
Anwendung
Ionentauscherharz (stark basischer Anionentauscher)
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für die Demineralisierung von Wasser; geeignet zum Entfernen von Eisen und Zink aus Salzsäure und zur Rückgewinnung von Silber aus photographischen Entwicklungsbädern.
Rechtliche Hinweise
Amberjet is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)