Merck
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-acetylacetonat Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Sm(acac)2
Größe auswählen
100 G
329,00 €
329,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
329,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.68 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
329,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)