Merck
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-acetylacetonat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
2,4-Pentandion Gadolinium(III)-Derivat, Gd(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.57 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
solid
Eignung der Reaktion
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
InChIKey
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.