Merck
514780
Sigma-Aldrich
2-Oxocyclopentanessigsäure
97%
Größe auswählen
5 G
116,00 €
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
116,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(O=)C5H7CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solvent-free microwave-assisted Meyers' lactamization.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 12(6), 961-964 (2010)
Racemic and diastereoselective construction of indole alkaloids under solvent-and catalyst-free microwave-assisted Pictet-Spengler condensation.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 14(4), 909-911 (2012)