Fortfahren mit
514667
4′-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
115,00 €
86,25 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
86,25 €
Listenpreis115,00 €Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
72-76 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
264288546402595152
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
72-76 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
151-155 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
functional group
amine, ketone, fluoro
functional group
fluoro, ketone
functional group
ketone
functional group
bromo, fluoro, ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)