Merck
512834
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)phenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Hydroxymethylbenzolboronsäure
Größe auswählen
10 G
288,00 €
288,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
288,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
288,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
InChIKey
HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Copper-mediated trifluoromethylation
  • Copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water
  • Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions
  • HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
  • Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)