Merck
512672
Sigma-Aldrich
Benzyl-1-homopiperazincarboxylat
96%
Synonym(e):
N-(Benzyloxycarbonyl)-homopiperazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
InChIKey
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)