Merck
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure
Synonym(e):
2,3,4-Trimethoxybenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
InChIKey
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)