Merck
512109
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-biphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(C6H5)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
243-248 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
phenyl
SMILES String
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
InChIKey
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)