Wichtige Dokumente
511943
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
InChIKey
AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?