Merck
511285
Sigma-Aldrich
Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadien)wolfram(0)
Synonym(e):
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O4W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
155-161 °C (lit.)
SMILES String
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
InChIKey
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)