510963
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChIKey
ISXSBRZDPKQYSC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N-(2-trimethylsilylethynylphenyl)methanesulfonamide
- 8-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenylamino)-7H-naphtho[1,8-bc]acridin-7-one
- 2-phenyl-4-alkoxy quinolines
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter