Merck
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophen
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
181-183 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)