Merck
496421
Sigma-Aldrich
Hafniumbromid
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Lineare Formel:
HfBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
424 °C (lit.)
Dichte
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Hf](Br)(Br)Br
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)