Merck
494380
Sigma-Aldrich
Diethylentriamin, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
PS-DETA
Größe auswählen
5 G
124,00 €
124,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
124,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
4.0-5.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
InChIKey
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)