Wichtige Dokumente
459968
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadien
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
InChIKey
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)