Wichtige Dokumente
494119
Bis-(2-methoxyethyl)-amino-schwefeltrifluorid
Synonym(e):
Deoxo-Fluor
About This Item
Empfohlene Produkte
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).