Merck
493406
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5β,7aα)]-5-Azido-7-brom-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BrN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +24°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
azide
bromo
ether
hydroxyl
ketal
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O
InChI
1S/C9H12BrN3O3/c1-9(2)15-7-4(10)3-5(12-13-11)6(14)8(7)16-9/h3,5-8,14H,1-2H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1
InChIKey
PRQOGQGZCPGPSH-OSMVPFSASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)