Merck
493317
Sigma-Aldrich
Propan-2,2-d2
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.42 atm ( 21.1 °C)
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
gas
bp
−42.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−188 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C)C
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i3D2
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-SMZGMGDZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Empfohlenes Ventil
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-104.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)