Merck
492655
Sigma-Aldrich
Formamid-1-d
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
DCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-MICDWDOJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
347.0 °F
Flammpunkt (°C)
175 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)