Merck
491500
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylen-13C-dianilin
99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
298,00 €
298,00 €
Listenpreis1.490,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am17. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
298,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13CH2(C6H4NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
298,00 €
Listenpreis1.490,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am17. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Nc1ccc([13CH2]c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i9+1
InChIKey
YBRVSVVVWCFQMG-QBZHADDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)