Merck
489220
Sigma-Aldrich
Ethan-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Dampfdichte
1.05 (vs air)
Dampfdruck
37.95 atm ( 21.1 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Selbstzündungstemp.
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−172 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
OTMSDBZUPAUEDD-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)