Merck
488771
Sigma-Aldrich
Diethylmalonat-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markierte Diethylmalonsäure, 13C-markiertes Diethylmalonat, Malonsäure-diethylester-13C3
Größe auswählen
250 MG
629,61 €
629,61 €
Listenpreis677,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
629,61 €
About This Item
Lineare Formel:
13CH2(13CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
629,61 €
Listenpreis677,00 €Sparen Sie 7%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51-−50 °C (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
InChIKey
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1