Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 228,00 € |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | 683,00 € |
Über diesen Artikel
Produktname
Tranilast, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
166.2-168.2 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Kissei
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
InChI key
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Gene Information
human ... VEGFA(7422), VEGFB(7423), VEGFC(7424)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥40 mg/mL | solubility DMSO: 9 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color off-white to light brown | color light yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tranilast
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?