Merck
488372
Sigma-Aldrich
Buttersäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Butansäure-1-13C
Größe auswählen
1 G
603,00 €
603,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
603,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
603,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-6--3 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-AZXPZELESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)