Merck
488089
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2-sulfat
5 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumsulfat, Diazanium-15N2-Sulfat
Größe auswählen
250 G
1.020,00 €
1.020,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
1.020,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(15NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.020,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Mol-Gew.
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)