Merck
633852
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2-sulfat
15 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumsulfat, Diazanium-15N2-Sulfat
About This Item
Lineare Formel:
(15NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
15 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
134.13 by atom % calculation (15 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)