Merck
485225
Sigma-Aldrich
γγ-Butyrolacton-d6
98 atom % D
Synonym(e):
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
Größe auswählen
5 G
556,00 €
556,00 €
Listenpreis2.780,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am09. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
556,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
556,00 €
Listenpreis2.780,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am09. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.197 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)