Merck
G-006
Supelco
GHB-d6 Natriumsalz -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as salt), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
112,00 €
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
112,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HNaO3D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as salt)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c5-3-1-2-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D2,2D2,3D2;
InChIKey
XYGBKMMCQDZQOZ-LRDWTYOMSA-M
Allgemeine Beschreibung
GHB oder γ-Hydroxybutyrat ist ein auf das zentrale Nervensystem wirkendes Beruhigungsmittel und wird unter dem Markennamen Xyrem® vertrieben; es wird medizinisch zur Behandlung von Narkolepsie, übermäßiger Tagesschläfrigkeit und in seltenen Fällen auch von Alkoholismus verwendet. GHB wird auch als Freizeitdroge und K.o.-Tropfen verwendet. Dieser interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des GHB-Gehalts in Urin, Serum, Plasma und oralen Flüssigkeiten mittels LC/MS oder GC/MS in der Urin-Drogenkontrolle, klinischen Toxikologie, forensischen Analytik oder für Isotopenverdünnungsmethoden.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xyrem is a registered trademark of JPI Commercial, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)