Merck
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silan
technical grade
Synonym(e):
(Triacetoxysilyl)-ethylen, Vinyl-triacetoxysilan
Größe auswählen
250 ML
131,00 €
131,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
131,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.26
Beilstein:
1792454
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
131,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)