Wichtige Dokumente
481874
3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyd
96%
Synonym(e):
3-tert-Butylsalicylaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
78-79 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
InChIKey
ROILLNJICXGZQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?