Merck
480185
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-chlorsulfonyl-4-fluorbenzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid is an aryl fluorinated building block used in organic synthesis. It participates in the synthesis of N-alkylated 4-substituted methylsulfonylanthranilic acid derivatives.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)