Merck
479543
Sigma-Aldrich
Platin(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan-Komplex -Lösung
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Synonym(e):
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocane platinum
Größe auswählen
5 G
188,00 €
188,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
188,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O4PtSi4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
188,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Konzentration
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
bp
207 °C
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Pt].C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4.Pt/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17;/h9-12H,1-4H2,5-8H3;
InChIKey
PIZSEPSUZMIOQF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Do we have the CAS number or information for the methylvinylcyclosiloxanes in the 0.104 M platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex?
    1 Antwort
    1. The CAS number used for the methylvinylcyclosiloxanes is 68082-23-5, and the product will consist of approximately 95% of 68082-23-5 and about 5% of 68585-32-0.
      Hilfreich?